Drukuj
Lanthanum triacetate sesquihydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Scientific
11263.30EA 3440 PLN
11263.30 11263.18
Lanthanum triacetate sesquihydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum triacetate sesquihydrate
Formuła: C₆H₉LaO₆·1.5H₂O
MW: 343,05 g/mol (316,03 anhy)
Temp. topnienia: <200 °C (-1,5H₂O)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013037
Numer CAS: 25721-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-034-8