Drukuj
D(+)-glukoza 1 M roztwór wodny, sterile-filtered
Dostawca: Thermo Scientific
J60067.XEEA 569 PLN
J60067.XE J60067.AK
D(+)-glukoza 1 M roztwór wodny, sterile-filtered
D(+)-glukoza
CAS No.: 50-99-7
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00148912
Formuła: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148912
Numer CAS: 50-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/22/2302122.jpg