Drukuj
Cylindry miarowe, wysokie, klasa B, szkło borokrzemowe, VTR GLASS s.r.o.
Dostawca: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
KAVA632432627030EA 0 PLN
KAVA632432627030 KAVA632432240923 KAVA632432627025 VTRB632432627018 VTRB632432627019 VTRB632432627038 VTRB632432627043 VTRB632432240819 VTRB632432627044 VTRB632432627023 VTRB632432627046
Cylindry miarowe, wysokie, klasa B, szkło borokrzemowe, VTR GLASS s.r.o.
Cylindry Cylindry miarowe
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Hexagonal glass base
  • white graduations
  • Available with glass or plastic stoppers
Certyfikaty: DIN ISO 4788