Drukuj
Formalin acetic acid, Q Path® Utrwalcz histologiczny
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
Niebezpieczeństwo
11699025.EA 106 PLN
11699025.
Formalin acetic acid, Q Path® Utrwalcz histologiczny
Formalin acetic acid
Formalin acetic acid ready to use fixative for tissue samples
Formuła: CH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colourless liquid
Density (20/4) 1.012 - 1.022
pH (20°C) 2.1 - 2.5