Drukuj
Wyszukano: Maski higieniczne
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (114-9101)
Producent: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Opis: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (76470-110)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
j.m.: 1 * 200 SZT
Producent: DESCO
Opis: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Numer katalogowy: (113-0713)
Producent: VWR Collection
Opis: This face mask, with nose bridge, is made from two ply, non woven PP.
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (113-9935)
Producent: ALSICO HIGHTECH NV
Opis: Reusable, 2-ply face masks are not designed for medical use. Masks are not tested on the permeability of viruses and bacteria.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (113-9934)
Producent: RENTEX COM D.O.O.
Opis: Made from 100% one layer cotton, this fine twill mask can be washed on higher temperatures for repeated use.
j.m.: 1 * 250 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom