Counter-Pen to połączenie markera i licznika cyfrowego przeznaczone do laboratorium i zakładu. Za każdym razem, gdy flamastrem zostanie wykonany czarny znak, automatycznie wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz LCD wyświetli liczbę.
- Dotyk, dźwięk i liczenie występują jednocześnie
- Zliczanie audio/wideo do 99999 z przyciskiem resetowania
- Przełącznik włącz/wyłącz
Służy do liczenia wzrostu komórek na szalkach Petriego, częściach inwentarzowych i sumowaniu otrzymanych próbek. Z zatyczką na długopis. Niemożliwe jest popełnienie błędu, nawet jeśli zostanie przerwany – znaczniki utrzymują Twoje miejsce, a licznik przechowuje Twoją sumę.