Drukuj
Licznik kolonii, Scan® 100 (interscience)
Dostawca: Interscience
710-1868EA 10980 PLN
710-1868
Licznik kolonii, Scan® 100 (interscience)
Liczniki kolonii
Scan 100 to manualny licznik kolonii wyposażony w system oświetlenia LED i ergonomiczne podparcie dla dłoni.
  • Możliwość ustawienia głosności powiadomienia dzwiękowego - 4 poziomy
  • Wbudowana półeczka do przechowywania
  • Zintegrowany port USB zapewnia łatwość i bezbłędność
Do wszystkich rodzajów pożywek (z możliwością adaptera).
Informacje do zamówienia: Lupa powiększająca na elastycznym ramieniu nie jest zawarta w zestawie (710-1869).
Dodatkowe informacje: Dostarczany z płytką z białym tłem, adapterem do płytek Petriego 90 mm, kablem zasilającym, kablem USB, czarnym markerem i krótkim przewodnikiem.