Drukuj
A-1 średnie probówki MPN z bulionem, Hach
Dostawca: Hach
HACH2560915EA 212 PLN
HACH2560915
A-1 średnie probówki MPN z bulionem, Hach
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia Podłoża gotowe do użycia w probówkach
A-1 Medium broth tubes provide detection of faecal coliform bacteria using the Most Probable Number (MPN) method.
  • Save time and labor costs
  • Minimal training requirements