Drukuj
Zestawy do płukania wymazów z piankowymi szpatułkami, SRK® (COPAN Diagnostics)
Dostawca: COPAN Diagnostics
SRK®
612-2680EA 601 PLN
612-2680 612-2679 612-2678
Zestawy do płukania wymazów z piankowymi szpatułkami, SRK® (COPAN Diagnostics)
Wymazówki Wymazówki z roztworami do opłukiwania
Swab rinse kits (SRK®) for microbiological examination of surfaces.
  • Substances to neutralise and deactivate disinfectants and sanitising agents
  • Moisten the sterile swab before sampling and transport the swab after collection
  • Small spatula attached to cap or large foam spatula (22 cm long (612-2678))
Can be used for microbial detection or quantitative analysis.
Sposób pakowania: In a plastic peel pouch.