Drukuj
Probówki MPN z medium
Dostawca: Hach
HACH1410415EA 241 PLN
HACH1410415 HACH2471515
Probówki MPN z medium
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia Podłoża gotowe do użycia w probówkach
EC medium is used to detect coliform bacteria using the Most Probable Number (MPN) method.
  • Save time and labour costs with ready to use MPN tubes, with minimal training requirements