Drukuj
Probówki MPN z bulionem z laurylo-tryptozą (z MUG), koncentrat
Dostawca: Hach
HACH2182115EA 212 PLN
HACH2182115
Probówki MPN z bulionem z laurylo-tryptozą (z MUG), koncentrat
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia Podłoża gotowe do użycia w probówkach
Lauryl tryptose broth with MUG provides a selective medium which is used for enumeration of E.coli and other coliform bacteria in water using the Most Probable Number (MPN) method.
  • Save time and labour costs with ready to use MPN tubes, with minimal training requirements
  • Regulatory-accepted methods for applications in drinking water, wastewater, ambient water, food and beverage