Drukuj
Probówki MPN z bulionem z laurylo-tryptozą, koncentrat
Dostawca: Hach
HACH2101415EA 260 PLN
HACH2101415
Probówki MPN z bulionem z laurylo-tryptozą, koncentrat
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia Podłoża gotowe do użycia w probówkach
Lauryl tryptose broth MPN tubes, concentrated. Selectivity: total coliform bacteria (presumptive).
  • Save time and labour costs with ready to use MPN tubes, with minimal training requirements