Drukuj
Probówki z bulionem z laurylo-tryptozą
Dostawca: Hach
HACH2162315EA 256 PLN
HACH2162315
Probówki z bulionem z laurylo-tryptozą
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia Podłoża gotowe do użycia w probówkach
Lauryl tryptose broth tubes, single strength, selectivity: total coliform bacteria (presumptive).
  • Save time and labour costs with ready to use MPN tubes, with minimal training requirements