Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ WP Butyl (C4), Kolumny SPE
Dostawca: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND spe™
7216-06EA 1680 PLN
7216-06
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ WP Butyl (C4), Kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP lub szkła wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi pomiędzy dwoma spiekami PE o grubości 20 µm.
  • Na bazie krzemionki
  • Ekstrakcja związków z objętości roztworów próbek od kilkuset µl do 1 L
  • Przetwarzanie za pomocą próżni, nadciśnienia lub wirowania
Zastosowania ogólne: małe peptydy, oddzielanie w przypadku, gdy C18 powoduje nadmierne zatrzymywanie lub niedostateczny odzysk.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie odwróconego układu faz.
Sposób pakowania: Niektóre kolumny są dostępne w bębnie z włókien wyłożonym folią, nazywanym Jumbo Pack. Aby uniknąć niewygodnego otwierania indywidualnych torebek, kolumny są luźno zapakowane w okładzinie z folii.