Drukuj
VWR® kuroGEL Midi Plus 15 System elektroforezy poziomej
Dostawca: Avantor
700-0082EA 0 PLN
VWRI700-0082
VWR® kuroGEL Midi Plus 15 System elektroforezy poziomej
System kuroGEL Midi Plus 15 posiada najpopularniejszą kombinację grzebieni oraz rozmiarów saneczek, ale wyróżnia się dodatkowymi opcjami wylewania żelu.
  • Grzebienie kompatybilne w pipetami wielokanałowymi, na maks. 30 próbek pozwalają na skrócenie czasu nakładania próbek, grzebienie do elektroforezy preparacyjnej pozwalają na powiększenie skali do celów klonowania
  • Porty recyrkulacyjne buforu mogą być połączone z pompą perystaltyczną podczas elektroforezy aby utrzymać pH buforu i zapobiec tworzeniu się gradientu stężenia jonów
  • Kolorowe paski ułatwiają lokalizację studzienki podczas nakładania żelu
  • Akrylowa taca przepuszczalna dla UV pozwala na przeniesienie żelu do transiluminatora bez ryzyka kontaktu z bromkiem etydyny
  • Boczne uchwyty pozwalają na bezpieczne i łatwe przenoszenie
Grzebienie do kuroGEL Midi Plus 15
Grzebienie są kolorowe i posiadają regulację wysokości, pozwalając na pełną kontrolę nad wielkością studzienek, maksymalnie dla 120 próbek. 4 miejsca na grzebienie w odstępach 3,5 cm pozwalają na szybki rozdział wielu próbek.
Miejsca na grzebienie: 4; grubość grzebieni: 1,0, 1,5 lub 2,0 mm; ilość studzienek: na 10 lub 30 próbek.
Akcesoria do kuroGEL Midi Plus 15
Opcje wylewania żelu: bramki z integralnymi silikonowymi uszczelkami efektywnie uszczelniają tacę, dzięki czemu nie ma potrzeby użycia taśmy, pod warunkiem, że uszczelka jest zwrócona na zewnątrz. Uszczelki Super-Seal o długości 15 cm zapewniają pełną elastyczność wyboru opcji wylewania żelu, pozwalając dostosować długość żelu do preferencji użytkownika.
Kolorowe paski ułatwiające wylewanie żelu (opcjonalne). Dostępne są w trzech różnych kolorach, co ułatwia nakładanie próbek z różnymi barwnikami takimi jak błękit bromofenolowy czy cyjanol ksylenowy. Każdy pasek posiada powierzchnię adhezyjną pozwalającą na łatwe przyklejanie i zdejmowanie.
Łopatki do żeli (opcjonalne) są idealne do bezpiecznego, łatwego przenoszenia żelu z naczyń do barwienia lub odbarwiania do transiluminatora lub na inne powierzchnie.
*kompatybilne z pipetami wielokanałowym.