- Strona główna
- VWR® kuroGEL Maxi Plus 25 Systemy do elektroforezy poziomej
VWR® kuroGEL Maxi Plus 25 Systemy do elektroforezy poziomej
Dostawca: Avantor
700-0154EA
0
PLN
VWRI700-0154
VWR® kuroGEL Maxi Plus 25 Systemy do elektroforezy poziomej
System elektorforezy poziomej kuroGEL Maxi-Plus 25 jest idealny do wykonywania wysokoprzepustowych analiz kwasów nukleinowych.
Taca na żel dużego formatu 25x30cm jest idealna do takich metod jak typowanie HLA i screening produktów PCR.
Taca na żel dużego formatu 25x30cm jest idealna do takich metod jak typowanie HLA i screening produktów PCR.
- Kompatybilne z pipetami wielokanałowymi grzebienie, na maksymalnie 52 próbki, pozwalają na szybkie i łatwe ładowanie próbek z 96 i 384 dołkowych termobloków
- Porty recyrkulacji buforu mogą zostać podłączone do pompy perystaltycznej w celu wymiany buforu w czasie elektroforezy co pozwala na zachowanie pH buforu i zapobiega tworzeniu się gradientu jonowego
- Kolorowe paski ładowania, dla łatwej identyfikacji studzienek w czasie ładowania
- Taca do wylewania z akrylu transparentnego dla promieniowania UV pozwala na zminimalizowanie ryzyka ekspozycji na toksyczny bromek etydyny przy przenoszeniu żelu na transiluminator
- System posiada uchwyty boczne pozwalające na bezpieczne i łatwe przenoszenie w laboratorium
Zbiornik na żel dostarczany jest razem z wyjmowaną tacą do wylewania, grzebieniami na 26 próbek o grubości 2×1 mm, kolorowymi paskami do ładowania próbek oraz portami recyrkulacji buforu.
Grzebienie do kuroGEL Maxi Plus 25
Grzebienie posiadają różne kolory i możliwość dostosowania wysokości. Pozwalają na całkowitą kontrolę nad objętością i głębokością studzienki aż do maksymalnie 624 próbek. 12 pozycji grzebienia rozmieszczonych co 2 cm wzdłuż tacki pozwala na szybki, wysoko wydajny rozdział dużej ilości próbek.
Miejsca na grzebienie: 12, Grubość grzebienia: 1, 1,5 lub 2 mm, ilość próbek: 26 lub 52.
Grzebienie posiadają różne kolory i możliwość dostosowania wysokości. Pozwalają na całkowitą kontrolę nad objętością i głębokością studzienki aż do maksymalnie 624 próbek. 12 pozycji grzebienia rozmieszczonych co 2 cm wzdłuż tacki pozwala na szybki, wysoko wydajny rozdział dużej ilości próbek.
Miejsca na grzebienie: 12, Grubość grzebienia: 1, 1,5 lub 2 mm, ilość próbek: 26 lub 52.
Akcesoria do kuroGEL Maxi Plus 25
Opcje wylewania: Bramki do wylewania ze zintegrowanymi uszczelkami silikonowymi dokładnie uszczelniają tackę bez potrzeby stosowania taśmy, jeśli uszczelki są skierowane na zewnątrz. Uszczelki Super-Seal o długości 25 cm pozwalają na całkowitą dowolność w wylewaniu umożliwiając użytkownikowi na dostosowanie długości żelu do własnych potrzeb.
Kolorowe paski ładujące (opcjonale) pomagają zwizualizować nakładanie próbek. Dostępne w trzech różnych kolorach dla łatwej identyfikacji próbek zmieszanych z barwinikami takimi jak bromofenol i cyjanol ksylenu. Każdy pasek posiada przylepną powierzchnię boczną pozwalającą na łatwe aplikowanie i usuwanie.
Łopatki do żeli (opcjonalne) są idealne do bezpiecznego i łatwego przenoszenia żeli z miejsca barwienia lub odbarwienia do transiluminatora lub innnej powierzchni roboczej.
Opcje wylewania: Bramki do wylewania ze zintegrowanymi uszczelkami silikonowymi dokładnie uszczelniają tackę bez potrzeby stosowania taśmy, jeśli uszczelki są skierowane na zewnątrz. Uszczelki Super-Seal o długości 25 cm pozwalają na całkowitą dowolność w wylewaniu umożliwiając użytkownikowi na dostosowanie długości żelu do własnych potrzeb.
Kolorowe paski ładujące (opcjonale) pomagają zwizualizować nakładanie próbek. Dostępne w trzech różnych kolorach dla łatwej identyfikacji próbek zmieszanych z barwinikami takimi jak bromofenol i cyjanol ksylenu. Każdy pasek posiada przylepną powierzchnię boczną pozwalającą na łatwe aplikowanie i usuwanie.
Łopatki do żeli (opcjonalne) są idealne do bezpiecznego i łatwego przenoszenia żeli z miejsca barwienia lub odbarwienia do transiluminatora lub innnej powierzchni roboczej.
*kompatybilne z pipetami wielokanałowym
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Learn more
About VWR
Artykuły dodano do Koszyka