- Strona główna
- Systemy elektroforezy poziomej, kuroGEL Maxi 20
Systemy elektroforezy poziomej, kuroGEL Maxi 20
700-0136EA
0
PLN
VWRI700-0136
Systemy elektroforezy poziomej, kuroGEL Maxi 20
Aparat do elektroforezy horyzontalnej kuroGEL Maxi 20 jest idealny do analiz preparatywnych oraz wymagających wysokiej rozdzielczości. Taca o dużym formacie, 20×20 cm, jest polecana szczególnie do technik wysokiej rozdzielczości jak np. analiza produktów PCR czy analiza RFLP.
- Grzebienie kompatybilne z pipetami wielokanałowymi, dla maksimum 42 próbek, co redukuje czas nakładania próbek
- Porty wymiany buforu mogą zostać podłączone do pompy perystaltycznej zapewniając recyrkulację buforu podczas elektroforezy i utrzymanie prawidłowego pH oraz przeciwdziałają tworzeniu gradientu jonowemu
- Kolorowe stripy do nakładania żelu ułatwiają lokalizację studzienek
- Taca na żel transparentna dla UV pozwala na pracę z transilluminatorem, minimalizując ryzyko ekspozycji na bromek etydyny
- Uchwyty z obu stron apartu pozwalają na bezpieczne przenoszenie urządzenia po laboratorium
Zbiornik wyposażony jest w saneczki do wylewania żelu (wyjmowane), 2 grzebienie 16-dołkowe o grubości 1mm, kolorowe paski ułatwiające nakładanie próbek oraz porty recyrkulacyjne buforu.
Grzebienie do kuroGEL Maxi 20
Grzebienie są kolorowe i posiadają regulację wysokości, pozwalając na pełną kontrolę nad wielkością studzienek, maksymalnie dla 168 próbek. 4 miejsca na grzebienie w odstępach 5 cm pozwalają na szybki rozdział wielu próbek.
Miejsca na grzebienie: 4; grubość grzebieni: 1,0, 1,5 lub 2,0 mm; ilość studzienek: na 16 lub 40 próbek.
Grzebienie są kolorowe i posiadają regulację wysokości, pozwalając na pełną kontrolę nad wielkością studzienek, maksymalnie dla 168 próbek. 4 miejsca na grzebienie w odstępach 5 cm pozwalają na szybki rozdział wielu próbek.
Miejsca na grzebienie: 4; grubość grzebieni: 1,0, 1,5 lub 2,0 mm; ilość studzienek: na 16 lub 40 próbek.
Akcesoria do kuroGEL Maxi 20
Opcje wylewania żelu: taca żelu wyposażona w integralne uszczelki silikonowe, które uszczelniają bez potrzeby użycia taśmy. 20 cm uszczelka Super-Seal zapewnia pełną wszechstronność, pozwalając indywidualnie regulować długość żelu zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Kolorowe stripy do nakładania próbek (opcjonalnie) ułatwiaja wizualizację podczas nanoszenie próbek. Dostępne są w trzech różnych kolorach dla łatwej wizualizacji próbek zmieszanych z róznymi barwnikami jak bromofenol czy cyjanol ksylenu. Każdy strip posiada adhezyjna powierzchnię do łatwego mocowania i demontażu przy kolejnych aplikacjach.
Łopatki do żeli (opcjonalne) są idealne do bezpiecznego, łatwego przenoszenia żelu z naczyń do barwienia lub odbarwiania do transiluminatora lub na inne powierzchnie.
Opcje wylewania żelu: taca żelu wyposażona w integralne uszczelki silikonowe, które uszczelniają bez potrzeby użycia taśmy. 20 cm uszczelka Super-Seal zapewnia pełną wszechstronność, pozwalając indywidualnie regulować długość żelu zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Kolorowe stripy do nakładania próbek (opcjonalnie) ułatwiaja wizualizację podczas nanoszenie próbek. Dostępne są w trzech różnych kolorach dla łatwej wizualizacji próbek zmieszanych z róznymi barwnikami jak bromofenol czy cyjanol ksylenu. Każdy strip posiada adhezyjna powierzchnię do łatwego mocowania i demontażu przy kolejnych aplikacjach.
Łopatki do żeli (opcjonalne) są idealne do bezpiecznego, łatwego przenoszenia żelu z naczyń do barwienia lub odbarwiania do transiluminatora lub na inne powierzchnie.
*kompatybilne z pipetami wielokanałowym
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Learn more
About VWR
Artykuły dodano do Koszyka