Drukuj
VWR® Probówki szklane, z prostym brzegiem, cienkościenne
Dostawca: VWR
VWR®
212-0472EA 932 PLN
212-0472
VWR® Probówki szklane, z prostym brzegiem, cienkościenne
Probówki Probówki
Szkło sodowowapniowe.
  • Cienkościenne
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Mogą być również używane jako jednorazowe probówki
Alternatywa w ekonomicznym opakowaniu.