Drukuj
VWR® Economy Line Krzesła i Stołki
Dostawca: Avantor
132-0500EA 1080 PLN
VWRI132-0500 VWRI132-0499
VWR® Economy Line Krzesła i Stołki
Wszystkie krzesła i stołki są dostępne z podstawą w kształcie gwiazdy, która jest wykonana z bardzo wytrzymałych stalowych rur profilowanych i jest wyjątkowo solidna i trwała. Płaska konstrukcja zapobiega niebezpieczeństwu potknięcia.
  • Anatomicznie zaprojektowane siedzisko i oparcie
  • Zmywalny, łatwy do czyszczenia, wytrzymały i trwały
  • Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego
Nóżki: Ślizgi wykonane są z odpornego na zużycie tworzywa sztucznego i mają dużą powierzchnię, co zapewnia wysoki poziom stabilności.
Kółka: Kółka z dwoma kołami z hamulcami wrażliwymi na obciążenie muszą być dopasowane do podłoża. Wszystkie krzesła są standardowo dostarczane z miękkimi kółkami do podłóg twardych. Opcjonalnie dostępne są również twarde kółka do miękkich podłóg.
Technologia „Stop & Go”: Ze względów bezpieczeństwa krzesła, których siedzisko ma więcej niż 650 mm wysokości, nie mogą być ruchome podczas użytkowania. Dzięki innowacyjnym kółkom Stop&Go krzesła te są ruchome tylko wtedy, gdy nikt na nich nie siedzi.
Poza potrzebą maksymalnej higieny i łatwego czyszczenia, krzesła laboratoryjne muszą również spełniać szereg innych wymagań związanych z rutynowymi zadaniami laboratoryjnymi: Elastyczność w zakresie aplikacji roboczych i nie mogą zajmować zbyt dużo miejsca.