Drukuj
VWR® All-In-One line Krzesła, taborety
Dostawca: VWR
VWR®
132-0407EA 1680 PLN
132-0407 132-0498 132-0405 132-0406
VWR® All-In-One line Krzesła, taborety
Krzesła
Wszystkie krzesła i stołki są dostępne z podstawą w kształcie gwiazdy, która jest wykonana z bardzo wytrzymałych stalowych rur profilowanych i jest wyjątkowo solidna i trwała. Płaska konstrukcja zapobiega niebezpieczeństwu potknięcia.
  • Kompletny, higieniczny projekt, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji
  • Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego
  • Regulacja pochylenia siedziska
  • Oparcie z regulacją wysokości i nachylenia
Nóżki: Ślizgi wykonane są z odpornego na zużycie tworzywa sztucznego i mają dużą powierzchnię, co zapewnia wysoki poziom stabilności.
Kółka: Kółka z dwoma kołami z hamulcami wrażliwymi na obciążenie muszą być dopasowane do podłoża. Wszystkie krzesła są standardowo dostarczane z miękkimi kółkami do podłóg twardych. Opcjonalnie dostępne są również twarde kółka do miękkich podłóg.
Technologia „Stop & Go”: Ze względów bezpieczeństwa krzesła, których siedzisko ma więcej niż 650 mm wysokości, nie mogą być ruchome podczas użytkowania. Dzięki innowacyjnym kółkom Stop&Go krzesła te są ruchome tylko wtedy, gdy nikt na nich nie siedzi.
Pianka PU SoftTouch, odporna na agresywne ciecze Oparcie ze stałym kontaktem automatycznie podąża za wszystkimi ruchami i wspiera dynamiczne siedzenie, ergonomicznie ukształtowane oparcie dla idealnego dopasowania do pleców.
Certyfikaty: Zgodne z poziomem bezpieczeństwa S2, GMP.