Drukuj
VWR® Mr. Lab, krzesła ESD
Dostawca: VWR
VWR®
132-0419EA 2190 PLN
132-0419 132-0420 132-0502
VWR® Mr. Lab, krzesła ESD
Krzesła
Wszystkie krzesła i stołki są dostępne z aluminiową pięcioramienną podstawą.
  • Oparcie z regulacją wysokości i nachylenia
  • Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
  • Tapicerka z syntetycznej skóry, zmywalna i odporna na działanie środków dezynfekujących
Nóżki: Ślizgi wykonane są z odpornego na zużycie tworzywa sztucznego i mają dużą powierzchnię, co , zapewnia wysoki poziom stabilności.
Kółka: Kółka z dwoma kołami z hamulcami wrażliwymi na obciążenie , muszą być dopasowane do podłoża. Wszystkie krzesła są standardowo dostarczane z miękkimi kółkami do podłóg twardych. Opcjonalnie dostępne są również twarde kółka do miękkich podłóg.
Technologia „Stop & Go”: Ze względów bezpieczeństwa krzesła, których siedzisko ma więcej niż 650 mm wysokości, nie mogą być ruchome podczas użytkowania. Dzięki innowacyjnym kółkom Stop&Go krzesła , te są ruchome tylko wtedy, gdy nikt na nich nie siedzi.
ESD (Wyładowanie elektrostatyczne) odnosi się do wyładowania elektrostatycznego naładowanych obiektów lub ludzi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie elementów mikroelektronicznych.
Certyfikaty: Zgodne z poziomem bezpieczeństwa S2, GMP. Łagodne przenoszenie ładunków osiąga się dzięki stałemu i zdefiniowanemu oporowi 106 Ω zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1.