Drukuj
VWR®, Krzesła, Stołek, Mr. Lab, linia do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR
VWR®
132-0424EA 1850 PLN
132-0424 132-0421 132-0422 132-0503
VWR®, Krzesła, Stołek, Mr. Lab, linia do pomieszczeń czystych
Krzesła
Wszystkie krzesła i taborety są dostępne z aluminiową pięcioramienną podstawą.
  • Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego
  • Regulowana wysokość i nachylenie oparcia
  • Uszczelniona tapicerka, ze specjalną technologią piankową, pokryta sztuczną skórą, nadająca się do prania i odporna na środki dezynfekcyjne
  • Materiały odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach czystych
  • Gładkie, uszczelnione powierzchnie
  • Zamknięte mechanizmy
  • Pomiary wyładowań elektrostatycznych
Stopki: Z wysokiej jakości, trwałego tworzywa sztucznego, duża powierzchnia gwarantuje wysoki poziom stabilności.
Kółka: Skrętne, podwójne kółka z miękką samohamującą oponką. Wszystkie krzesła standardowo wyposażone są w miękkie kółka do podłóg twardych. Twarde kółka do podłóg miękkich dostępne są jako opcja.
Technologia Stop&go: Ze względów bezpieczeństwa, krzesła, których siedziska znajdują się powyżej 650 mm wysokości nie mogą być jezdne w trakcie siedzenia. Dzięki innowacyjnym kółkom typu Stop & Go, tylko wtedy te krzesła są mobilne, gdy nikt na nich nie siedzi.
Aby stworzyć „czyste” lub „sterylne” pomieszczenia, należy wdrożyć środki zapobiegające zanieczyszczeniu produktów i procesów. Jest to kluczowy wymóg sektora mikroelektroniki, przemysłu farmaceutycznego, produkcji mikrosystemów, optyki, inżynierii medycznej i opieki zdrowotnej.
Certyfikaty: Krzesła VWR® do pomieszczeń czystych spełniają wymagania klasy czystości powietrza 3 zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1, klasyfikacji pomieszczeń czystych 1 zgodnie z definicją amerykańskiej normy federalnej 209E oraz specyfikacjami wytycznych UE GMP. Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi zgodnie z EN 61340-5-1.