Drukuj
Wyparki obrotowe, Hei-VAP Advantage, Heidolph
Dostawca: Heidolph
Hei-VAP
531-0718EA 19690 PLN
531-0718 531-0712 531-0756 531-0757 531-0713 531-0710 531-0798 531-0754 531-0711 531-0755 531-0799 531-0716 531-0717 531-0758 531-0714 531-0759 531-0715 531-0760 531-0763 531-0764 531-0761 531-0762 531-0709 531-0806 531-0707 531-0708 531-0800 531-0801 531-0705 531-0749 531-0804 531-0805 531-0706 531-0703 531-0802 531-0704 531-0803 531-0793 531-0691 531-0692 531-0796 531-0752 531-0753 531-0797 531-0750 531-0794 531-0795 531-0751
Wyparki obrotowe, Hei-VAP Advantage, Heidolph
Wyparki Wyparki rotacyjne
For routine distillation applications and reproducible results.
For routine distillation applications and reproducible results.
  • Duży 3,5” wyświetlacz LCD, wyświetlający prędkość obrotową, temperaturę łaźni i pary
  • W celu redukcji kosztów zalecany opcjonalny ręczny kontroler próżni.
  • Do precyzyjnej kontroli i powtarzalnych wyników zalecany jest opcjonalny cyfrowy kontroler próżni
  • Wyposażone w automatyczny zegar, który wyłącza wyparkę po wcześniej ustawionym czasie i usuwa kolbę z łaźni w modelu z windą elektryczną
Reduce process times by up to 30%, depending on the selected model and peripheral devices. The chemically resistant vacuum seal reduces the spare parts budget up to 75% with prolonged operational lifespan.
- The vapour tube is easy to remove from the drive; a flask ejector feature allows the user to easily remove sticking evaporating flasks
- Two independent safety circuits prevent the heating bath from over-heating
- In case of a power cut, all motor-lift models will remove the flask from the heating bath preventing potential thermal damage to the evaporated solution or safety hazards
- To protect the user from splashes and scalding, hot water and oil can be removed from the bath through a drain port
- All heating baths feature non slip handles with safety grip for safe and simple bath installation and removal
* Z przezroczystą plastikową powłoką