szafy bezpieczeństwa ognioodporne typ 90 ( odporność na ogień do 90 minut).
- Solidna konstrukcja i trwałość - drzwi trzyzawiasowe, elementy związane z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory do przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją, odporna na zarysowania i uderzenia powierzchnia, łatwa do czyszczenia
- Wygodna obsługa: drzwi mogą być otwierane przy minimalnym wysiłku
- Przyjazna dla użytkownika i bezpieczna - mechanizm blokady otwarcia drzwi (opcjonalnie), wygodne i bezpieczne przechowywanie i usuwanie pojemników
- Brak możliwości nieuprawnionego użycia - drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji z centralnym systemem zamykania)
- Łatwe poziomowanie - możliwość regulacji szafy na nierównym podłożu
- Szybka instalacja - wbudowane przyłącza umożliwiające podłączenie (NW 75 mm) do instalacji wentylacyjnej
Zewnętrzna obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej wysokiej jakości farbą strukturalną, warstwa wewnętrzna odporna na chemikalia.
Informacje do zamówienia: Other colours are available on request. Supplied without interior equipment packages. Interior equipment packages need to be ordered separately. Please check the website or contact Avantor for further information.
Dodatkowe informacje: koszt dostawy na zapytanie.