Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 97%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
H31872.03EA 1160 PLN InStock
H31872.03 H31872.MD
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 97%
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Formuła: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972660
Numer CAS: 53903-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość