Drukuj
2-tert-Butyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H32501.MDEA 343 PLN
H32501.MD H32501.03
2-tert-Butyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98%
2-tert-Butyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199,27 g/mol
Temp. topnienia: 154…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11207787
Numer CAS: 427896-41-1