Drukuj
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H35994.03EA 1930 PLN
H35994.03
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formuła: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,07 g/mol
Temp. topnienia: 156…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10566741
Numer CAS: 342613-63-2