Drukuj
Tri(1-naphthyl)phosphine ≥97%
Uwaga
42304.04EA 786 PLN
42304.04 42304.18 42304.09 42304.02
Tri(1-naphthyl)phosphine ≥97%
Tri(1-naphthyl)phosphine
Formuła: C₃₀H₂₁P
MW: 412,46 g/mol
Temp. topnienia: 265…268 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046400
Numer CAS: 3411-48-1