- Łatwy w użyciu, intuicyjny panel sterowania
- Dookolna widoczność: okna boczne zwiększają ilość światła w obszarze roboczym i tworzą wygodne miejsce pracy
- Łatwa wymiana filtra wstępnego i filtra HEPA
- Przezroczysta szyba przednia na zawiasach chroni użytkownika
- Panele boczne wykonane z jednowarstwowego szkła bezpiecznego, z otworem dostępowym na przewody lub instalację zaworu mediów
Dostępne są modele o szerokości wewnętrznej 900, 1200, 1500 i 1800 mm i o dwóch różnych wysokościach roboczych:
- Standardowa wysokość przestrzeni roboczej: 650 mm
- Powiększona wysokość przestrzeni roboczej: 950 mm
Okna boczne są wykonane z hartowanego szkła bezpiecznego, a blat stołu z białej melaminy.
Uwaga: wysokość podano bez ramy podstawy.
The horizontal laminar flow technology is used in a variety of applications where sample protection is required: hospitals, pharmaceutical applications, cleanrooms, and industrial applications.
Certyfikaty: Agency: GOST; CE: 2006/95/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC; 2006/121/EC; Standards: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006.