Drukuj
VWR® Mega Star 1.6/1.6R Wirówki, nablatowe, wentylowane/chłodzone
Dostawca: VWR
VWR®
521-1749EA 29450 PLN
521-1749 521-1750
VWR® Mega Star 1.6/1.6R Wirówki, nablatowe, wentylowane/chłodzone
Wirówki Wirówki nastołowe
Te wszechstronne wirówki są idealne do szeregu rutynowych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a także do badań akademickich. Oferują dobrą i ergonomiczny design, co ułatwia pracę na blacie stołu.pojemność.
  • System blokowania wirników Auto-Lock ™ III: Beznarzędziowy system wymiany wirnika umożliwia szybką wymianę wirnika; za naciśnięciem jednego przycisku użytkownicy mogą szybko zmienić wirniki i łatwo uzyskać dostęp do komory wirnika w celu czyszczenia
  • System uszczelniający kubełkowy ClickSeal® odporny na działanie aerozoli: Przyjazne rękawice, z możliwością otwierania i zamykania jedną ręką, bez potrzeby stosowania zakrętek i skomplikowanych klipsów
  • Technologia SMARTSpin® optymalizuje przyspieszenie, hamowanie i nierównowagę resztkowego obciążenia, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, płynne przebiegi i odtwarzalne rozłączenia
  • Funkcja oszczędzania czasu dla krótkich serii
  • Intuicyjne sterowanie i duży, jasny wyświetlacz LCD pomagają w obsłudze i programowaniu
Wirówki Mega Star są dostępne w wersji wentylowanej lub chłodzonej. Wersja chłodzona, z funkcją chłodzenia wstępnego, nadaje się do przetwarzania próbek wrażliwych na temperaturę ze sterowaniem w zakresie od −10 do +40 °C.
Wirnik wychylny TX-400: Ten rotor został zaprojektowany z myślą o szerokim zakresie potrzeb laboratoryjnych. O pojemności 4×400 ml, probówki krwi 76×5/7 ml lub do probówek stożkowych o wymiarach 36×15 ml w jednym cyklu zapewnia bardzo dużą elastyczność konfiguracji.
Informacje do zamówienia: Dostarczane jako kompletne opakowania, w tym. wirówka, wirnik, zestaw czterech okrągłych wiader, cztery pokrywy ClickSeal® i dwa przewody zasilające (wtyczka EU i UK). Adaptery należy zamawiać osobno. Wirówki mogą być stosowane ze wszystkimi wirnikami odpowiednimi do wirówek Megafuge 16/16R. Dodatkowe wirniki są dostępne na życzenie.