Drukuj
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H51178.03EA 2840 PLN
H51178.03
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂
MW: 297,71 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11870723
Numer CAS: 950649-05-5