Drukuj
6-Nitrophthalide ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
B20375.14EA 2120 PLN
B20375.14 B20375.06
6-Nitrophthalide ≥97%
6-Nitrophthalide
Formuła: C₈H₅NO₄
MW: 179,13 g/mol
Temp. topnienia: 140…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00033529
Numer CAS: 610-93-5