Drukuj
May Grunwald's eosin-methylene blue, Q Path® stain for cytology
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
Niebezpieczeństwo
10047118.EA 348 PLN
10047118. 10047018.
May Grunwald's eosin-methylene blue, Q Path® stain for cytology
May Grunwald's eosin-methylene blue
Ready to use May & Grunwald for cytological staining in safe and easy to use pouch
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131580
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Colour of solution Dark blue
Density (20/4) 0,79 - 0,81
pH (20°C) 7 - 8,5
Absorbance (0.1 %) 655 - 664 nm