Drukuj
Hematoksylina solution (Mayer), Q Path® do mikroskopii
Uwaga
Q path®
10047105.EA 609 PLN
10047105. 10047005.
Hematoksylina solution (Mayer), Q Path® do mikroskopii
Hematoksylina (roztwór do barwienia)
Ready to use solution for HES histological staining
Formuła: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078111
Numer CAS: 517-28-2
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish red
Density (20/4) 1,05 - 1,07
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.1 %) 559 - 561 nm