Drukuj
Shorr staining solution, Q Path® do mikroskopii
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
Niebezpieczeństwo
10047013.EA 225 PLN
10047013.
Shorr staining solution, Q Path® do mikroskopii
Shorr staining solution
Ready to use solution for specific staining Harris-Shorr in easy to use and safe pouch
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish black
Density (20/4) 0,89 - 0,914
pH (20°C) 3.1 - 3.8
Absorbance (0.1 %) 500 - 503 nm