Drukuj
Hematoksylina solution (Harris), Q Path® do mikroskopii
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
Uwaga
00607131.EA 794 PLN
00607131. 10047007. 10047107.
Hematoksylina solution (Harris), Q Path® do mikroskopii
Hematoksylina (roztwór do barwienia)
Ready to use solution for Papanicolaou cytological staining
Formuła: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078111
Numer CAS: 517-28-2
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish red
Density (20/4) 1,053 - 1,059
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.5 %) 553 - 560 nm