Drukuj
Saffron alcoholic solution, Q Path® do mikroskopii
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: C.I. 75100
10047028.EA 256 PLN
10047028.
Saffron alcoholic solution, Q Path® do mikroskopii
Saffron
Ready to use Saffon solution for HES histological staining in easy to use and safe pouch
MW: 976,96 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 84604-17-1
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange
Density (20/4) 0,8 - 0,81
pH (20°C) 7,2 - 7,6
Absorbance (0.5 %) 440 - 443 nm