Drukuj
Formaldehyd 30% roztwór wodny, Q Path®
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy
11699031.EA 127 PLN
11699031.
Formaldehyd 30% roztwór wodny, Q Path®
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2209
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 28.5 - 31.5 %
Appearance Clear colourless liquid
Density (20/4) 1.055 - 1.085
Ashes Max. 0.08 %
Heavy metals Max. 8 ppm
Formic acid Max. 0.08 %
Methanol 4.0 - 12.5 %
Fe (Iron) Max. 8 ppm