Drukuj
Wagi analityczne, Explorer® z automatycznymi drzwiami
Dostawca: Ohaus
Explorer®
611-2850EA 21760 PLN
611-2850 611-2849 611-2848 611-2847 611-5309
Wagi analityczne, Explorer® z automatycznymi drzwiami
Wagi
Gama wag czterostanowiskowych z ekranem dotykowym, zaawansowanym ważeniem i bezdotykowymi czujnikami zbliżeniowymi. Łatwa w obsłudze jednostka sterująca może być montowana na podstawie, nad podstawą na opcjonalnej kolumnie, na ścianie lub zdalnie (do 3 metrów z opcjonalnym kablem). Ekran dotykowy z uniwersalnymi ikonami i komunikatami informacyjnymi upraszcza konfigurację funkcji i podstawową obsługę. Operator ma dodatkowo możliwość przypisania użycia dowolnego z czterech czujników zbliżeniowych do obsługi drukowania, zerowania, tarowania, kalibracji bez użycia rąk, automatycznych drzwiczek osłony przeciwwiatrowej (lewe lub prawe) lub oświetlenia osłony przeciwwiatrowej. Obsługa bez użycia rąk pozwala użytkownikowi zminimalizować/wyeliminować ewentualne zanieczyszczenie klawiatury sterującej - szczególnie ważne przy ważeniu wrażliwych materiałów. Wagi posiadają wiele trybów aplikacji od ważenia podstawowego do aplikacji SQC wraz z krótkimi czasami stabilizacji i zoptymalizowanymi specyfikacjami wydajności.
  • Automatyczne drzwiczki osłony przeciwwiatrowej z opcją podstawowej obsługi bez użycia rąk za pomocą czujników zbliżeniowych
  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy z regulacją kąta widzenia w demontowalnej jednostce sterującej
  • Zaawansowana technologia ważenia z czasem stabilizacji poniżej 3 sekund
  • Wiele trybów aplikacji oraz biblioteka do przechowywania osobistych ustawień aplikacji
  • Oprogramowanie SmarText™ z monitami tekstowymi ułatwiającymi nawigację po menu, w tym funkcja 'Asystent poziomu' z podświetlanym wskaźnikiem poziomu
  • Kalibracja wewnętrzna AutoCal™
  • Zgodność z LIMS
Zautomatyzowana osłona przeciwwiatrowa Explorer zapewnia szerokie boczne wejście (160×240 mm) do komory ważenia, umożliwiając użytkownikowi swobodne umieszczanie i usuwanie dużych łodzi wagowych lub innych dużych naczyń. Uniwersalne drzwi górne oferują dwie opcje wejścia; dostęp do komory ważenia można uzyskać, otwierając górne drzwiczki lub ręcznie wysuwając szklany panel. Osłona przeciwwiatrowa jest wykonana ze szkła powlekanego antystatycznie, co pomaga rozpraszać ładunki statyczne w komorze ważenia, które mogą niekorzystnie wpływać na wyniki ważenia. Istnieje również oświetlenie komory osłony przeciwwiatrowej do użytku w środowiskach o słabym oświetleniu.
Niezrównana inteligentna wydajność z oprogramowaniem EX2.20
Zamów prezentację, aby poznać zalety wag z serii Explorer marki Ohaus
Zamów prezentację