Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Ze względu na konserwację systemu ceny niestandardowe i dostępność produktu nie będą widoczne od godziny 01:00 w sobotę do 00:30 w poniedziałek. Złożone zamówienia będą przetwarzane po zakończeniu konserwacji.
Kolumny HPLC, Hypercarb™
Dostawca: Thermo Scientific
Hypercarb™
555-5070EA 0 PLN InStock
555-5070 555-5052 555-5078 555-5074 555-5029 555-5378 555-5044 555-5195 555-5061 555-5099 555-5008 555-5040 555-5386 555-5003 555-5067 555-5372 555-5062 555-0191 555-5082 555-5383 555-5026 555-5054 555-5370 555-5023 555-5081 555-5385 555-5057 555-5015 555-5009 555-5179 555-5020 555-5177 555-5066 555-5377 555-5101 555-5046 555-5087 555-5194 555-0190 555-5079 555-0186 555-5076 555-5171 555-5379 555-5000 555-5065 555-5064 555-5042 555-5075 555-5113 555-5192 555-5110 555-5097 555-5384 555-5369 555-5027 555-5050 555-5095 555-5225 555-5053 555-5089 555-5186 555-5185 555-5073 555-5051 555-0189 555-5004 555-5022 555-5007 555-0188 555-5111 555-0192 555-5193 555-5381 555-5219 555-5041 555-5045 555-5049 555-5025 555-5059 555-5069 555-5077 555-0187
Kolumny HPLC, Hypercarb™
Kolumny chromatograficzne
Hypercarb porous graphitic carbon (PGC, Hypercarb) columns provide extended separation capabilities, enhanced retention of polar compounds and separtion of structurally related analytes with stability at extreme pH and high temperature.
  • Goodl retention of very polar analytes
  • Separation of highly polar compounds
  • pH stablility from 0 to 14, and are not affected by aggressive mobile phases
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość