Order Entry
Automated pipetting systems, epMotion® 5075
 :  EPPENDORF
undefined
Automated pipetting systems, epMotion® 5075
 :  EPPENDORF
Pipetting Heads
  •  
    Seq
    Description
    Pk
    Price
  • 06
    8-channel pipetting head TM 300-8 (20-300 µl)
    1
    2700,00
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 0 zł
    0 zł
  •  
    Seq
    Description
    Pk
    Price
  • 01
    Holder for 6 pipetting heads
    1
    179,00
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 0 zł
    0 zł
  •  
    Seq
    Description
    Pk
    Price
  • 07
    8-channel pipetting head TM 1000-8 (40-1000 µl)
    1
    2700,00
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 0 zł
    0 zł
  •  
    Seq
    Description
    Pk
    Price
  • 02
    Single-channel pipetting head TS 50 (1-50 µl)
    1
    1450,00
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 0 zł
    0 zł
  •  
    Seq
    Description
    Pk
    Price
  • 03
    Single-channel pipetting head TS 300 (20-300 µl)
    1
    1450,00
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 0 zł
    0 zł
  •  
    Seq
    Description
    Pk
    Price
  • 04
    Single-channel pipetting head TS 1000 (40-1000 µl)
    1
    1450,00
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 0 zł
    0 zł
  •  
    Seq
    Description
    Pk
    Price
  • 05
    8-channel pipetting head TM 50-8 (1-50 µl)
    1
    2700,00
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 0 zł
    0 zł
Reagent reservoirs and reservoir rack
  •  
    Seq
    Description
    Pk
  • 10
    epMotion® reservoirs, PP, sterile, 10 ml
    50
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 0 zł
    0 zł
  •  
    Seq
    Description
    Pk
    Price
  • 08
    epMotion® reservoirs, PP, sterile, 30 ml
    50
    POR
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 0 zł
    0 zł
  •  
    Seq
    Description
    Pk
    Price
  • 09
    epMotion® reservoirs, PP, sterile, 100 ml
    50
    POR
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 0 zł
    0 zł
  •  
    Seq
    Description
    Pk
    Price
  • 22
    Reservoir rack for epMotion® reservoirs (capable of holding up to 7x30 and 100 ml containers)
    1
    90,10
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 0 zł
    0 zł
  •  
    Seq
    Description
    Pk
  • 15
    Module reservoir rack, for 4× 0,5/1,5/2 ml Safe-Lock tubes
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 0 zł
    0 zł
  •  
    Seq
    Description
    Pk
  • 11
    epMotion® reservoirs, PP, sterile, 400 ml
    10
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 0 zł
    0 zł