Drukuj
Wyszukano: Łączniki
43  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Bossheads made from different materials for universal usage.
Producent: VWR Collection
Opis: Do montażu prętów o średnicy 8, 12, 13, 16 i 21 mm.
Producent: VWR Collection
Opis: Do montażu prętów o średnicy 12, 13 i 16 mm.
Numer katalogowy: (241-0113)
Producent: VWR Collection
Opis: Bosshead made of laboral aluminium alloy for connecting two retort rods at any angle.
j.m.: 1 * 2 SZT
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: For stand assembly.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Bosshead, Hook connector, Do pręta Ø: 13 mm
Numer katalogowy: (241-0371)
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Zinc die-casting, nickel plated.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (241-0370)
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Double bosshead made from powder-coated aluminium alloy.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (241-2550)
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Bosshead, Hartowane żeliwo, Rozpiętość: 30 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (USBE2240)
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (241-0250)
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Bossheads made of powder-coated zinc-die casting.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: [EN]SQUARE MUFFE 13MM ALUMINUM 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (BOCH5650)
Producent: BOCHEM
Opis: Double bossheads made of chrome plated aluminium.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BOCHEM
Opis: Double bossheads made of stainless steel 18/10.
Producent: BOCHEM
Opis: Squared bossheads with hexagon socket screws.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom