Drukuj
VWR® VisiLight® LED200, źródło zimnego światła
Dostawca: VWR
VWR® VisiLight®
631-1085EA 4420 PLN
631-1085
VWR® VisiLight® LED200, źródło zimnego światła
Oświetlenie Źródła światła zimnego
This high power 14 W LED source provides a pure-white light (6300 K).
  • Brightness control
  • Illumination (at 100 mm): 70 000 lux
  • Dual gooseneck light guide (L = 500 mm)
W×D: 120×200 mm
Weight: 4,1 kg
Dodatkowe informacje: Supplied with a multi-adapter power supply (EU, UK).