Drukuj
VWR®, lupy stołowe z podświetleniem LED
Dostawca: VWR
630-1948EA 624 PLN
630-1948 630-1947 630-1951 630-1950
VWR®, lupy stołowe z podświetleniem LED
Lupy
Podświetlane lupy powiększające do mocowania do blatu.
  • Lupa prostokątna posiada 80 diod LED, owalna zaś 90 diod
  • Przegubowe ramię (800 mm) umożliwiające obrót o 200° i ułatwiające manipulację
  • Pokrywa chroniąca soczewkę przed kurzem i zarysowaniem gdy lupa nie jest używana
Designed for biological and clinical laboratories, electronics and chemical industries, alloy and jewellery manufacturing.
Electrical data: 270 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 6,5 W (square magnifiers); 300 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 7 W (round magnifiers)
Informacje do zamówienia: Includes a table bracket.