Drukuj
VWR® phenomenal® OX 4100 H, miernik tlenu rozpuszczonego, ręczny
Dostawca: VWR
VWR® PHenomenal®
664-0176EA 5480 PLN
664-0176
VWR® phenomenal® OX 4100 H, miernik tlenu rozpuszczonego, ręczny
Mierniki elektrochemiczne Mierniki tlenu
Ten przyjazny dla użytkownika przenośny przyrząd z solidną obudową o stopniu ochrony IP 67 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność dla precyzyjnych pomiarów w zastosowaniach terenowych. W komplecie z wodoodpornym wyjściem USB do podłączenia do komputera. Zgodny z GLP.
  • Duży graficzny wyświetlacz LCD z ciągłym podświetleniem LED, pokazujący jednocześnie wartości tlenu i temperatury
  • Funkcja rejestracji danych do wyboru od 1 minuty do 1 godziny
  • Pojemność pamięci 5000 zestawów danych z automatycznym zapisem; dodatkowa pamięć na 200 zestawów danych do ręcznego przechowywania
  • Automatyczne wyłączanie zasilania: Regulowane w zakresie od 10 minut do 24 godzin
  • Zaawansowany autotest i diagnostyka (diagnostyka sprawności elektrod, kontrola dryftu); symbol kalibracji pokazuje, kiedy wymagana jest ponowna kalibracja
  • Niskie zużycie energii: 4 baterie AA na ponad 1000 godzin pracy
Dodatkowe informacje: Gotowy do użycia przenośny zestaw tlenowy OX 4100 H zawiera instrument w wytrzymałej plastikowej torbie, galwaniczną sondę tlenową OXY11-3 z wbudowanym czujnikiem temperatury, 3 m kabel i stojak, plastikową zlewkę 50 ml, 30 ml roztworu czyszczącego, 50 ml elektrolitu, 3 zaślepki wymienne, krótka instrukcja i płyta CD z instrukcją,