Drukuj
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Uwaga
H61933.03EA 692 PLN
H61933.03
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄BrF₃N₂O₂
MW: 285,02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835318
Numer CAS: 157026-18-1