Drukuj
5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H60774.03EA 480 PLN
H60774.03
5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
5-Hydroxy-o-toluic acid
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Temp. topnienia: 182…187 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09833184
Numer CAS: 578-22-3