Drukuj
Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
47030.30EA 4790 PLN
47030.30 47030.18
Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Zirconium diboride
Formuła: B₂Zr
MW: 112,84 g/mol
Temp. topnienia: 3000 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064648
Numer CAS: 12045-64-6
Numer WE (dawny EINECS): 234-963-5
Jednostka: 3178
ADR: 4.1,III