Drukuj
Dibenzenesulphonimide 95%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H60569.MDEA 439 PLN
H60569.MD
Dibenzenesulphonimide 95%
Dibenzenesulphonimide
Formuła: C₁₂H₁₁NO₄S₂
MW: 297,35 g/mol
Temp. topnienia: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025019
Numer CAS: 2618-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-051-4