Drukuj
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
Dostawca: Thermo Scientific
H62040.06EA 7050 PLN
H62040.06 H62040.MD
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00466241
Numer CAS: 304445-49-6